주요 문서
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(bromomethyl)mesitylene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6(CH2Br)3
CAS Number:
Molecular Weight:
398.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
187-189 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)