분석
99%
mp
107-109 °C (lit.)
작용기
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객