주요 문서
383414
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromopropiophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCH(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
291.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
85-88 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Wahyuningsih TD.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)