주요 문서
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd(NO3)2
Molecular Weight:
230.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.999% trace metals basis
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
농도
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
density
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)