주요 문서
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
Beilstein:
131918
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChI key
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)