주요 문서
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H31NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
293.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
InChI key
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)