주요 문서
370630
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
InChI key
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Preparation of 2,2,2-trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone (3-trifluoromethyltrifluoroacetophenone) by Grignard synthesis using m-trifluoromethylbromo-benzene and trifluoroacetic acid has been reported.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The reduction of aryl trifluoromethyl ketones by N-carbamoylmethyl-1, 4-dihydronicotinamide.
Stewart RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2497-2503 (1980)