주요 문서
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
동의어(들):
Methylene-d2 iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD2I2
CAS Number:
Molecular Weight:
269.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
포함
copper as stabilizer
bp
68 °C/15 mmHg (lit.)
density
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)