주요 문서
357944
Sigma-Aldrich
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
95%
동의어(들):
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NO2C(CH2CH2CN)3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.23
Beilstein:
1789382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
111-113 °C (lit.)
작용기
amine
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
InChI key
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane can be prepared from acrylonitrile and nitromethane using trimethyl phenyl ammonium hydroxide. Tris(2-cyanoethyl)nitromethane is an important building block for the construction of four directional C-core and in the synthesis of dendritic molecule.
애플리케이션
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane may be used as starting reagent in the synthesis of 1-azoniatricyclo-(3,3,3,0)-undecane bromide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The crystal structure of 2-amino-5, 5'-bis (?-cyanoethyl)-1, 2-pyrrolenineN-oxide monohydrate.
Newkome GR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 25(9), 569-571 (1995)
Synthesis of 1-azoniatricyclo-(3, 3, 3, 0)-undecane bromide.
Sorm F and Beranek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19(2), 298-304 (1954)