주요 문서
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
동의어(들):
1,4-Dichlorodurene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
203.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
solid
SMILES string
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChI key
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)