분석
98%
양식
powder
mp
856 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable