주요 문서
339024
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
동의어(들):
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
414.49
Beilstein:
583800
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
87-89 °C (lit.)
작용기
ether
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI key
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6, bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4, dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3 and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)