주요 문서
33514
Sigma-Aldrich
Phenol – 1,1,2,2-tetrachloroethane mixture
60:40% (w/w)
동의어(들):
1,1,2,2-Tetrachloroethane – phenol mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
59.5—60.5% (GC)
양식
liquid
구성
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
색상
clear colorless
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI key
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Mixture may demix upon storage
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)