주요 문서
333387
Sigma-Aldrich
Chromium(III) fluoride tetrahydrate
97%
동의어(들):
Chromic fluoride tetrahydrate, Chromium trifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CrF3 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
181.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
powder
SMILES string
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI key
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)