주요 문서
330523
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
Beilstein:
4652311
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3 (vs air)
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]25/D −13°, neat
autoignition temp.
657 °F
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI key
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)