주요 문서
329835
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
216.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
InChI key
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Lewandowska E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)