About This Item
Linear Formula:
Tb2(SO4)3·8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
750.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: terbium
불순물
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Tb+3].[Tb+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tb/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI key
SRSFZSUHOIHUFR-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.