주요 문서
325341
Sigma-Aldrich
Propargyl benzenesulfonate
96%
동의어(들):
2-Propyn-1-yl benzenesulfonate, 2-Propynyl benzenesulfonate, Propargyl besylate, Propargyl phenylsulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO3CH2C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
196.22
Beilstein:
1107228
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
140-142 °C/2 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S(=O)(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
RAGBYXLIHQFIPK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)