주요 문서
324922
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
동의어(들):
(−)-Methyl (S)-β-bromoisobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
Beilstein:
1720832
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
density
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate can be used:
  • As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
  • As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stereospecific synthesis of 3-[(2H-1, 2, 4-Benzothiadiazine-1, 1-dioxide-3-yl) thio]-2-methylpropanoic acids
Tait A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(9), 2703-2706 (1996)