주요 문서
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
88 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)