주요 문서
319708
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol
97%
동의어(들):
Cyclopentyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H9SH
CAS Number:
Molecular Weight:
102.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
0.96 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
thiol
SMILES string
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)