주요 문서
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3S(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
120.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
thioether
SMILES string
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)