318345
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
동의어(들):
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.73
Beilstein:
1747038
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup