주요 문서
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-acetic acid
99%
동의어(들):
(−)-Isoborneolacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
mp
107-111 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
InChI key
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)