주요 문서
308463
Sigma-Aldrich
Telluric acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H6TeO6
CAS Number:
Molecular Weight:
229.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97.5-102.5%
98%
SMILES string
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
InChI key
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
포장
Packaged in glass bottles
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null