분석
90%
양식
solid
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges