분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)