주요 문서
305251
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Trifluoroacetamido)succinic anhydride
97%
동의어(들):
(S)-(−)-2-Trifluoroacetamidosuccinic anhydride, N-Trifluoroacetyl-L-aspartic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
211.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
mp
131-132 °C (lit.)
작용기
amide
anhydride
ester
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
InChI key
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
애플리케이션
Useful in the synthesis of 2-amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, a potent dopamine agonist. Used in the synthesis of sweetening agents, such as N-trifluoroacetyl-L-aspartic acid α-amides and α-anilides.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 50, 3619-3619 (1985)
L-4'-Cyano-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)succinanilic acid and related synthetic sweetening agents.
M Lapidus et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(2), 163-166 (1973-02-01)