주요 문서
30472
Sigma-Aldrich
DCN 90
concentrate
동의어(들):
DCN Surfactant Detergent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
Quality Level
density
1.084 g/mL at 20 °C
일반 설명
Totally effective surface-active cleaning agent for chemical, bacteriological and radiotechnical laboratory. Biodegradable.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)