About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BBrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.81
Beilstein:
2445073
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI key
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges