주요 문서
300624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2F4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C5H2F4N2/c6-1-3(10)2(7)5(9)11-4(1)8/h(H2,10,11)
InChI key
PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is formed as C-H ′insertion′ product during reaction with 4-azido-2,3,5,6-tetrafluoropyridine.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Studies in azide chemistry. Part V. Synthesis of 4-azido-2, 3, 5, 6-tetrafluoro-, 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoro-, and 4-azido-3, 5-dichloro-2, 6-difluoro-pyridine, and some thermal reactions of the tetrafluoro-compound.
Banks RE and Sparkes GR.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2964-2970 (1972)