주요 문서
297690
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
97%
동의어(들):
2-Bromo-4,6-difluorobenzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(F)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
41-42 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI key
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)