주요 문서
296007
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine hydrochloride
99 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
71.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
232-234 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)