주요 문서
294063
Sigma-Aldrich
Dimethyl(methylthio)sulfonium tetrafluoroborate
97%
동의어(들):
DMTSF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SS(CH3)2BF4
CAS Number:
Molecular Weight:
196.04
Beilstein:
3572194
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
89-92 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI key
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)