주요 문서
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)