분석
≥96.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
InChI key
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
기타 정보
Orthogonally protected lysine, the Ddiv protection is more stable to piperidine (Fmoc deprotection) than Dde
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)