290904
Pentadecafluorooctanoyl chloride
97%
๋์์ด(๋ค):
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid chloride, Perfluorocaprylic chloride
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.3045 (lit.)
bp
129-130 ยฐC/744 mmHg (lit.)
density
1.744 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8ClF15O/c9-1(25)2(10,11)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24
InChI key
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
- In the derivatization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) via esterification for use as composite membranes.
- In the fabrication of superhydrophobic cellulose surfaces.
- As a reagent for the esterification of hydroxyl-functionalized gold nanocrystals.
- As a reagent in the synthesis of fluorous derivatives of diaminocyclohexane which are used as ligands.
์ ํธ์ด
Danger
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.