주요 문서
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
Beilstein:
1869970
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
양식
solid
mp
97-98 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI key
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)