주요 문서
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH2(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
5.52 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 40 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)