주요 문서
279501
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-piperidone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.18
Beilstein:
107533
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
InChI key
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-Ethyl-4-piperidone has been used in the preparation of 3,5-bisarylmethylene-1-ethyl-4-piperidones.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Hammam AE-FG, et al.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)