주요 문서
27826
Sigma-Aldrich
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid-co-(R)-3-hydroxyvaleric acid]
~9:1
동의어(들):
Biopol, Copolymer of (R)-3-hydroxybutyric acid and (R)-3-hydroxyvaleric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
SMILES string
O([C@H](CC)CC(=O)O[C@@H](CC(=O)O[C@H](CC)CC=O)C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C)CC)C
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ratio (R)-3-hydroxybutyric acid : (R)-3-hydroxyvaleric acid ≥9:1 (NMR)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)