주요 문서
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(acetonitrile)dichloroplatinum(II)
동의어(들):
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CN)2PtCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
348.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)