주요 문서
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)