주요 문서
274593
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate
98%
동의어(들):
Disodium iron(III) pentetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18FeN3Na2O10 · xH2O
Molecular Weight:
490.13 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
작용기
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
InChI key
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
애플리케이션
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)