주요 문서
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-α-cyanocinnamate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
작용기
ester
nitrile
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
InChI key
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
애플리케이션
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)