주요 문서
272205
Sigma-Aldrich
6-(Dimethylamino)fulvene
98%
동의어(들):
5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
121.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
64-66 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-(Dimethylamino)fulvene was used in the synthesis of chiral cyclopentadienyllithiums substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Toshimasa Suzuka et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3355-3359 (2002-05-11)
Enantioselective addition of aryllithiums 2a-d (Ar = Ph (a), 2-MeC(6)H(4) (b), 2-MeOC(6)H(4) (c), 1-naphthyl (d)) to 6-(dimethylamino)fulvene (1) in the presence of (-)-sparteine in toluene at -78 degrees C generated chiral cyclopentadienyllithiums (4) substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group, where the