주요 문서
271446
Sigma-Aldrich
Tetraallyltin
97%
동의어(들):
Tetraallylstannane, Tetraallyltin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2C=CHCH2)4Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
283.00
Beilstein:
3536269
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
core: tin
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
InChI key
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A useful allyl transfer reagent
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1