About This Item
Linear Formula:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
171.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3