주요 문서
269484
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
filings, +100 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AlCuZn
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
filings
Quality Level
구성
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
입자 크기
+100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)