분석
≥99.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
bp
186 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
2-3 °C
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup